Fontos dokumentumok
1568506
USP
L-Proline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
proline
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
228 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solution during the impurity analysis by using thin layer chromatography according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Proline
- Histidine
- Threonine
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1