Fontos dokumentumok
T3754
L-Tyrosine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Tyrosine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.