Fontos dokumentumok
93829
L-Tyrosine
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Tyrosine, BioUltra, ≥99.0% (NT)
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −11.5±1.0°, c = 4% in 1 M HCl
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless (hot)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 310 nm in 1 M HCl at 0.5 M
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Tudjon meg többet az L-tirozin nevű aminosavról, és fedezze fel, hogyan használják fel a sejttenyésztési közegekben, mint például a MEM, DMEM és RPMI. Az aminosavakat tartalmazó sejttenyésztési kiegészítők és reagensek átfogó portfólióját kínáljuk.