Fontos dokumentumok
1576708
USP
Propylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
API-család
propylene glycol
öngyulladási hőmérséklet
779 °F
robbanási határérték
12.5 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard stock, standard, sample, system suitability, and sensitivity solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Propylene Glycol Dilaurate
- Phenytoin Sodium Injection
- Hydroxypropyl Betadex
- Butylene Glycol
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)