PHR1051
Propylene glycol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1576708
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
API-család
propylene glycol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
779 °F
robbanási határérték
12.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propylene glycol is commonly utilized as a penetration enhancer in topical dermatological formulations, either alone or in combined form with other penetration enhancing agents, like fatty acids.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?