1295607
USP
Glycerol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Glycerol, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Glycerin, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
API-család
glycerin
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Glycerin Ophthalmic Solution
- Glyceryl Dibehenate
- Mono- and Di-glycerides
- Ethylcellulose Dispersion Type B
- L-Alpha-Glycerylphosphorylcholine
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1