Fontos dokumentumok
16033
1,2-Propanediol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5%
Szinonimák:
1,2-PDO, Propylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
779 °F
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
eltarthatósági idő
24 mo.
robbanási határérték
12.5 %
szennyeződések
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
oxidizing substances, complies
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free alkali (as NaOH)
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
izzítási maradék
≤0.005% (as SO4)
törésmutató
n20/D 1.431-1.433
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
The article number 16033-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 16033-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 16303-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 16303-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.