Merck
W294025
Sigma-Aldrich
Propylene Glycol
natural (US), ≥99.5%, FCC, FG
Szinonimák:
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.09
FEMA-szám:
2940
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
odorless
grade:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
biológiai forrás:
botanical
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
botanical
grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥99.5%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)