Y0001547
Propylene glycol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
API-család
propylene glycol
öngyulladási hőmérséklet
779 °F
robbanási határérték
12.5 %
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)