Fontos dokumentumok
82280
1,2-Propanediol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
1,2-PDO, Propylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
form
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
779 °F
eltarthatósági idő
3 yr
robbanási határérték
12.5 %
szennyeződések
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.005%
izzítási maradék
<0.005% (as SO4)
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.433
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.