398039
1,2-Propanediol
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
1,2-PDO, Propylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.62 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
779 °F
robbanási határérték
12.5 %
szennyeződések
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
izzítási maradék
≤0.005%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1 ppm
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Green synthesis of propylene carbonate.
- Production of lactic acid by green catalytic oxidation.
- Propanal generation by catalytic dehydration.
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.