Y0000319
Propylene glycol monolaurate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
propylene glycol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(CC(O)C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15(17)18-13-14(2)16/h14,16H,3-13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHIZVZJETFVJMJ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)