Fontos dokumentumok
1370270
USP
Loratadine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Loratidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
loratadine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Alkalmazás
- Loratadine Capsules
- Loratadine Chewable Tablets
- Loratadine Oral Solution
- Loratadine Orally Disintegrating Tablets
- Loratadine Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2