Merck
1370280
USP
Loratadine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Desloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H- benzo[5,6]cyclohepta[1,2,b]pyridine, Clarinex®, NSC 675447
Méret kiválasztása
15 MG
449 000,00 Ft
449 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
15 MG
449 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H19ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
449 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
loratadine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Loratadine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Loratadine Orally Disintegrating Tablets
  • Loratadine Chewable Tablets
  • Loratadine Capsules
Biokémiai/fiziológiai hatások
A non-sedating H1-receptor antagonist, free from antimuscarinic/anticholinergic effects. It has novel antiallergic and anti-inflammatory effects.
Desloratadine is a selective and nonsedating histamine H1 receptor antagonist, an active metabolite of loratadine (Claritin), used to relieve hay fever and allergy symptoms with less drowsiness than other antihistamines; does not significantly inhibits cardiac K+ channels at clinically achievable blood levels. Free from antimuscarinic/anticholinergic effects.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Jogi információk
Clarinex is a registered trademark of Schering Corp.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Faraz Kazmi et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(4), 523-533 (2015-01-18)
Desloratadine (Clarinex), the major active metabolite of loratadine (Claritin), is a nonsedating long-lasting antihistamine that is widely used for the treatment of allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria. For over 20 years, it has remained a mystery as to which
Eva Wex et al.
PloS one, 9(12), e116166-e116166 (2014-12-30)
Mast cells are central effector cells in allergic asthma and are augmented in the airways of asthma patients. Attenuating mast cell degranulation and with it the early asthmatic response is an important intervention point to inhibit bronchoconstriction, plasma exudation and
Shigeru Hishinuma et al.
Biochemical pharmacology, 91(2), 231-241 (2014-07-30)
Differential binding sites for first- and second-generation antihistamines were indicated on the basis of the crystal structure of human histamine H1 receptors. In this study, we evaluated differences between the thermodynamic driving forces of first- and second-generation antihistamines for human
Jung Yeon Kim et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(3), 465-474 (2014-08-01)
The purpose of this study was to develop and validate an ultra-performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of 20 antihistamines (illegal additives) in dietary supplements. The limits of detection and quantitation of the method ranged from 1.5 to 2.5
Yoko Nagaya et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 29(5), 419-426 (2014-05-09)
In central nervous system drug discovery, cerebrospinal fluid (CSF) drug concentration (C(CSF)) has been widely used as a surrogate for unbound brain concentrations (C(u,brain)). However, previous rodent studies demonstrated that when drugs undergo active efflux by transporters, such as P-glycoprotein