Merck
D2955000
Domperidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(5-Chloro-2-oxo-1-benzimidazolinyl)-1-[3-(2-oxobenzimidazolinyl)propyl]piperidine
Méret kiválasztása
120 MG
49 500,00 Ft
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
120 MG
49 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H24ClN5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
425.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
domperidone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Domperidone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 1
1 of 1
M C Champion et al.
CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 135(5), 457-461 (1986-09-01)
Domperidone is a dopamine antagonist that has recently been released in Canada. Unlike metoclopramide hydrochloride, the other available dopamine antagonist, it does not readily enter the central nervous system. Domperidone acts as both an antiemetic and an upper gastrointestinal tract
D S Pritchard et al.
British journal of clinical pharmacology, 59(6), 725-729 (2005-06-14)
To determine whether there is robust evidence of efficacy for domperidone in reducing the symptoms of gastro-oesophageal reflux (GOR) and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in children. Systematic review of randomized controlled trials (RCTs). A search was made of the Cochrane
Elizabeth V Asztalos et al.
BMC pregnancy and childbirth, 12, 87-87 (2012-09-01)
The use of mother's own breast milk during initial hospitalization has a positive impact not only in reducing potential serious neonatal morbidities but also contribute to improvements in neurodevelopmental outcomes. Mothers of very preterm infants struggle to maintain a supply
C K Brown et al.
Clinical pharmacy, 9(5), 357-365 (1990-05-01)
The pathophysiology, diagnosis, and treatment of diabetic gastroparesis are reviewed, and the mechanisms of action, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and dosage of metoclopramide, domperidone, and cisapride are described. Diabetic gastroparesis is a state of delayed gastric emptying that reportedly
A Prakash et al.
Drugs, 56(3), 429-445 (1998-10-20)
Domperidone is a selective antagonist at peripheral dopamine D2 receptors, with gastroprokinetic and antiemetic properties. It increases the frequency and duration of antral and duodenal contractions, thus decreasing/improving transit time of food through the gastrointestinal tract. Gastric emptying of liquids