1370269
USP
Loratadine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
loratadine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)C(=O)c3ncccc3CC2
InChI
1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMQNOYVVLMIZDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Loratadine Chewable Tablets
- Loratadine Orally Disintegrating Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)