1370291
USP
Loratadine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Methyldesloratadine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
loratadine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLXSCTINYKDTKR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Loratadine
- Loratadine Chewable Tablets
- Loratadine Orally Disintegrating Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3