Merck
Y0000605
Loratadine impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-Carbethoxy-4-piperidone, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H13NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.19
Beilstein:
640967
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
loratadine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
sűrűség
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Loratadine impurity H EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)