PHR2310
Loratadine Impurity A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Ethyl 4-(13-chloro-2-hydroxy-4-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
loratadine
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
pkg of
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C22H25ClN2O3/c1-2-28-21(26)25-12-9-17(10-13-25)22(27)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-24-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17,27H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVWGYTXDYNKXEY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3