Fontos dokumentumok
L9664
Loratadine
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Loratidine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble 50 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Schering Plough
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP3A4(1576) , HRH1(3269) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , PTAFR(5724)
rat ... Hrh1(24448)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2