Fontos dokumentumok
D1069
Desloratadine
powder, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H- benzo[5,6]cyclohepta[1,2,b]pyridine, Clarinex®, NSC 675447
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup