Merck
1295800
USP
Glycine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Méret kiválasztása
200 MG
168 000,00 Ft
168 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 MG
168 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.07
Beilstein:
635782
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
168 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glycine
gyártó/kereskedő neve
USP
pH
4(0.2 molar aqueous solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Glycine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Glycine Irrigation
  • Theophylline Sodium Glycinate
  • Glycyl-l-tyrosine
  • Glycyl-l-glutamine
  • Pyrroloquinoline Quinone Disodium
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Glycyl-l-tyrosine
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(4), 5059-5059 (2020)
Theophylline Sodium Glycinate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 4333-4333 (2020)
Glycine
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 6082-6082 (2018)
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Christopher Edge et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 109, 124-132 (2014-09-01)
Herbicides and fertilizers are widely used throughout the world and pose a threat to aquatic ecosystems. Using a replicated, whole ecosystem experiment in which 24 small wetlands were split in half with an impermeable barrier we tested whether exposure to