G8790
Glycine
≥98.5%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Szinonimák:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Javasolt termékek
product name
Glycine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Teszt
≥98.5%
form
powder
minőség
meets EP, JP, USP testing specifications
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
pH
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1