Fontos dokumentumok
1199308
USP
Dyglycine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Glycylglycine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.12
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dyglycine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Dyglycine USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3