Fontos dokumentumok
1547969
USP
Polysorbate 80
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
TWEEN® 80, POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
About This Item
Javasolt termékek
API-család
polysorbate
molekulatömeg
Mw ~1309.66
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Általános leírás
Polysorbate 80 is a mixture of partial esters of fatty acids, mainly oleic acid, with sorbitol and its anhydrides ethoxylated with approximately 20 moles of ethylene oxide for each mole of sorbitol and sorbitol anhydrides.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)