Fontos dokumentumok
50046
Glycine
≥99.0% (NT), BioUltra
Szinonimák:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Glycine, BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
crystalline
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
szín
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NCC(O)=O
λ
1 M in 1 M HCl
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)