Fontos dokumentumok
G7251
Glycine anhydride
≥99% (TLC)
Szinonimák:
2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
About This Item
Javasolt termékek
product name
Glycine anhydride, cyclic dipeptide
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
szín
white
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Oxidation of cyclic dipeptides by photoinduced H-atom abstraction. A laser flash FT EPR and optical spectroscopy study.: The study examines the oxidation processes of cyclic dipeptides, focusing on the role of glycine anhydride in photoinduced hydrogen atom abstraction reactions (Tarábek et al., 2007).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3