Fontos dokumentumok
1042500
USP
L-Arginine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
arginine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
222 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Arginine
- Arginine Tablets
- Arginine Capsules
- Aztreonam for Injection
- Ceftazidime for Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1