1286300
USP
10-Formylfolic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Formylfolic acid, N-[4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]formylamino]benzoyl]-L-glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
folic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H19N7O7/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)23-11(7-22-16)8-27(9-28)12-3-1-10(2-4-12)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30/h1-4,7,9,13H,5-6,8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H3,21,22,25,26,32)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGWUWNVTCLDEOG-ZDUSSCGKSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3