Fontos dokumentumok
1414025
USP
Methotrexate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Aminopterin, (S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methotrexate
gyártó/kereskedő neve
USP
ε (extinkciós együttható)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Additionally used to prepare standard, standard stock, system suitability, and system suitability stock solutions for impurity analysis in the given below monographs according to United States Pharmacopeia (USP):
- Methotrexate
- Methotrexate Injection
- Methotrexate for Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)