Y0001242
Folic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
folic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)