1379081
USP
Calcium D,L-5-methyltetrahydrofolate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-[4-[[(2-Amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
calcium d,l-5-methyltetrahydrofolate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Ca+2].N1(C(CNc3nc(nc(c31)[O-])N)CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)O)C
InChI
1S/C20H25N7O6.Ca/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWBBRFHSPXRJQD-ZEDZUCNESA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the strength and impurity analysis by HPLC according to the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Calcium l-5-Methyltetrahydrofolate Tablets
- Calcium l-5-Methyltetrahydrofolate Capsules
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)