T3125
Tetrahydrofolic acid
≥65% (when packaged), powder
Szinonimák:
5,6,7,8-Tetrahydropteroyl-L-glutamic acid, THF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
≥65% (when packaged)
szín
faintly yellow to light brown
oldhatóság
0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC2=C(NC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)CN2)C(=O)N1
InChI
1S/C19H23N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,11-12,21,23H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t11?,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSTNYGQPCMXVAQ-KIYNQFGBSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.