Fontos dokumentumok
PHR1334
Folic Acid Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(4-aminobenzoyl)-L-Glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001242
traceable to USP 1019870
API-család
folic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3