F0300000
Folic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
folic acid
form
solid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
>285 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Általános leírás
Folic acid, a water-soluble B vitamin, is available in several food products. As it is not generated in the human body, diet is one of the easiest ways to obtain it. It plays a crucial role in the biochemical synthesis and repair of DNA and is used in the management of megaloblastic anemias, neural tube defects such as anencephaly and spina bifida. Pharmaceutical drug forms of folic acid are desirable for supplementing its consumption through the diet.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)