Fontos dokumentumok
1279000
USP
Fluorouracil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Fluorouracil, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluorouracil
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TYMS(7298)
Általános leírás
Alkalmazás
- Flucytosine
- Flucytosine Capsules
- Fluorouracil
- Fluorouracil Cream
- Fluorouracil Injection
- Fluorouracil Topical Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)