PHR1541
Leucovorin Calcium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Folinic acid calcium salt, Calcium folinate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 923
traceable to Ph. Eur. C0250000
traceable to USP 1358004
API-család
leucovorin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ca+2].N1(C(CNc3nc(nc(c31)[O-])N)CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)O)C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)