Fontos dokumentumok
D7006
Dihydrofolic acid
≥90%
Szinonimák:
7,8-Dihydropteroyl-L-glutamic acid, Dihydropteroyl-L-glutamic acid, FAH2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
powder
szín
light yellow to dark yellow-orange
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=N2)N1
InChI
1S/C19H21N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,12,21H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZRNSSUDZOLUSN-LBPRGKRZSA-N
Géninformáció
human ... DHFRP1(573971)
mouse ... Dhfr(13361)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.