1286005
USP
Folic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
folic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Folic Acid Tablets
- Folic Acid Injection
- Folic Acid Compounded Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Chewable Gels
- Leucovorin Calcium
- Calcium l-5-Methyltetrahydrofolate Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1