M0132
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt
≥88% (UV-vis)
Szinonimák:
5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid disodium salt, 5-Methyl-THF
Teszt
≥88% (UV-vis)
form
powder
oldhatóság
water: 25 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.