Fontos dokumentumok
1078507
USP
Bupivacaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bupivacaine
gyártó/kereskedő neve
USP
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Cl-].[N+H]1(C(CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCCC.O
InChI
1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUCIWBPMHXGLFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Bupivacaine Hydrochloride Injection
- Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection
- Bupivacaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
- Fentanyl Citrate and Bupivacaine Hydrochloride Compounded Injection
- Ropivacaine Hydrochloride
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)