Fontos dokumentumok
PHR9084
(S)-Bupivacaine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Ropivacaine impurity A (PhEur), (2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
API-család
bupivacaine
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)[C@@]2([H])N(CCCC)CCCC2
InChI
1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEBVLXFERQHONN-INIZCTEOSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3