1605512
USP
Ropivacaine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,6-Dimethylaniline hydrochloride, 2,6-Xylidine hydrochloride, 2,6-Xylidinium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ropivacaine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.