Y0000089
Bupivacaine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bupivacaine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)