Fontos dokumentumok
R0283
Ropivacaine hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride monohydrate, (S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate, Naropin hydrochloride monohydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -9 to -12, c = 1 in methanol
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSHFRHVKMYGBJL-CKUXDGONSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)