1466506
USP
Nitroglycerin in propylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Glycerol trinitrate solution, Diluted Nitroglycerin, Diluted glyceryl trinitrate, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-trinitrate solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nitroglycerin
form
solution
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Diluted Nitroglycerin
- Nitroglycerin Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup