Fontos dokumentumok
PHR1756
Bupivacaine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Desbutylbupivacaine, (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000088
traceable to USP 1078529
API-család
bupivacaine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 20 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2NCCCC2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bupivacaine Related Compound B is formed in the liver during oxidative dealkylation of bupivacaine hydrochloride and is the main metabolite of bupivacaine. It is a local anesthetic agent that can cross biological membranes due to its lipid-soluble nature.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)