1078518
USP
Bupivacaine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bupivacaine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)