PHR1738
Bupivacaine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide (Bupivacaine Related Compound A) (Bupivacaine Impurity E)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000089
traceable to USP 1078518
API-család
bupivacaine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 40 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Bupivacaine and its derivatives are a category of compounds that are used as local anesthetics. Its applications consist of infiltration, nerve block, epidural, and intrathecal anesthesia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)