Fontos dokumentumok
1054000
USP
Benzocaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benzocaine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Benzocaine Lozenges
- Benzocaine Gel
- Benzocaine Cream
- Benzocaine Ointment
- Benzocaine Topical Aerosol®
- Benzocaine Otic Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)